주요 문서
172901
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
동의어(들):
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
171.12
Beilstein:
1868102
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4575 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
density
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
InChI key
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)