About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H20S
CAS Number:
Molecular Weight:
160.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Arkema Inc.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객