주요 문서
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
동의어(들):
3-(Boc-amino)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
Beilstein:
5813611
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)