Key Documents
11955
Sigma-Aldrich
Bengal Rose B bound to Polystyrene
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
동의어(들):
Rose bengal B bound to polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
용량
~0.1 mmol/g, resin loading
기타 정보
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions
Sales restrictions may apply
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N.V. Shinkarenko et al.
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
R.S. Handley et al.
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)
J.J. Lamberts et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
A.P. Schaap et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)