주요 문서
114995
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
52 °C (lit.)
λmax
355 nm
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone is observed as a side reaction product of elbs persulphate oxidation of phenols.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
463. The elbs persulphate oxidation of phenols, and its adaptation to the preparation of monoalkyl ethers of quinols.
Baker W and Brown NC.
Journal of the Chemical Society, 2303-2307 (1948)