주요 문서
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
동의어(들):
Resacetophenone dimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
Beilstein:
511947
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D129402-100G
D129402-25G4061833559284