주요 문서
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
동의어(들):
Magnesium DL-aspartate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
360.56
Beilstein:
6029702
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
분석
≥98.0%
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChI key
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1