주요 문서
11240
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
동의어(들):
Potassium DL-aspartate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (NT)
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
InChI key
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1