주요 문서
101699
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
Beilstein:
1239924
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
작용기
chloro
nitro
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
257.0 °F
Flash Point (°C)
125 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)