주요 문서
100161
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6F4
CAS Number:
Molecular Weight:
307.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
≥97%
Quality Level
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)