Merck
ReadyStream® 시스템
미생물 식품 검사에 사용하기 위한 배양 배지를 제조 및 즉시 분주하는 최초의 솔루션. ReadyStream® 시스템은 예열된 배양 배지를 최대 100 L까지 언제 어디서나 필요 시 제조하고 분주합니다.
First-of-its-kind solution that prepares and instantly dispenses culture media for use in microbiological food testing.
EcoCult® 배양 배지
EcoCult® 분말 배양 배지는 고용량 미생물 검사용으로 설계되었으며 새로운 친환경 포장을 통해 비용 절감 및 유의미한 지속 가능성의 이점을 제공합니다.
EcoCult ® powdered culture media is designed for high volume microbial testing.
ICR 및 ICRplus 낙하균 및 접촉균 플레이트
머크의 ICR 및 ICRplus 낙하균 및 접촉균 플레이트는 청정실, RABS, 분리기에서 사용하는 데 최적화되어 있으며, 단일 플레이트로 호기성 및 혐기성 배양을 할 수 있습니다.
Our ICR and ICRplus settle and contact plates are optimized for use in cleanrooms, RABS, and isolators and enable aerobic and anaerobic incubation with a single plate.
GranuCult™ 저분진 과립형 배지
최고의 산업 성능 표준을 충족시키며, 편리함과 안전성을 극대화하고, 품질관리 17025 인증을 포함한 포괄적인 규제 문서를 제공하여 감사 및 조사를 지원합니다.
GranuCult™ low-dust granulated media
ReadyPlate™ 55 아가 플레이트 및 ReadyPlate™ 55 키트
즉시 사용 가능하고, 겹쳐 쌓을 수 있는 ReadyPlate™ 55 배지 플레이트는 손쉬운 멤브레인 이동 및 아가와의 완벽한 접촉을 위해 설계되었으며, 취급상 실수 및 위양성 반응의 위험을 감소시킵니다.
Ready-to-use, stackable ReadyPlate™ 55 media plates are designed for easy membrane transfer and perfect contact to the agar, reducing the risk of handling mistakes and false positives.
배지 충전
신뢰할 수 있는 배양 배지는 정확한 무균 공정 시뮬레이션을 위해 설계되었습니다. 탈수 또는 즉시 사용 가능한 액체 배지인 머크의 배양 배지는 고객의 배지 충전 검사가 안전하면서도 EP/JP/USP를 준수하도록 보장합니다.
Media Fill
미생물 오염 검사용 MC-Media Pad®
식음료 내 신속하고 편리한 미생물 오염 검사를 위해 설계되었습니다. 머크의 사전 코팅된 MC-Media Pad®는 더 빠른 결과 및 명확한 판독을 제공합니다.
MC-Media Pad® for microbial contamination testing
동영상 시청하기
Millipore® mind를 둘러보고 손쉬운 사용, 성능, 위험 완화를 위한 표준을 세우는 동급 최고의 제품 및 전문 서비스를 찾아보십시오.
검출 및 모니터링 제품
검출 및 모니터링 제품