戻る
Hink′s TNM-FH Insect Medium
ニックネーム:
TNM-FH昆虫培地
Products
ブランド
SAFC (1)
物理的形状
品質レベル
滅菌方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
51942C
Hink′s TNM-FH Insect Medium,
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered