戻る
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル
Products
製品区分
capsule filters (16)
filters (16)
ブランド
Millipore (16)
滅菌適合性
長さ(cm)
長さ(インチ)
品質レベル
疎水性
ハウジング材
サポート材
孔径(µm)
無菌性
技法
製品の絞り込み
Showing 1-16 of 16
比較する
製品番号
詳細
価格
KTGRA04TT3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap
®
XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 7.7 in. (19.6 cm)
表示
価格を表示
KTGRA02TT3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5.6 in. (14.3 cm)
表示
価格を表示
KTGRA04HH3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap
®
XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 7.6 in. (19.3 cm)
表示
価格を表示
KTGRA10FF1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 10, hydrophobic, pore size 0.2 μm, non-sterile, 19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange, sterilization compatible with autoclavable
表示
価格を表示
KTGRA02FF3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 2, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5.3 in. (13.5 cm)
表示
価格を表示
KTGRA02HH3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 2, pore size 0.2 μm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, hydrophobic
表示
価格を表示
KTGRA04FF3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap
®
XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 7.4 in. (18.8 cm)
表示
価格を表示
KTGRA10TT1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
表示
価格を表示
KTGRA05FF1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap
®
XL 5, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
表示
価格を表示
KTGRA05TT1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 5, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
表示
価格を表示
KTGRA02NN3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 2, inlet connection diam. 1/4 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
表示
価格を表示
KTGRA10HH1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap
®
XL 10, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
表示
価格を表示
KTGRA04NN3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 4, inlet connection diam. 1/4 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
表示
価格を表示
KTGRA02TH3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap
®
XL 2, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
表示
価格を表示
KTGRA04TH3
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
Opticap
®
XL 4, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
表示
価格を表示
KTGRA05HH1
Aervent
®
0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)
®
XLカプセル,
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap
®
XL 5, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)