戻る
4-クロロスチレン
ニックネーム:
4-Chlorostyrene
化学式:
H
2
C=CHC
6
H
4
Cl
CAS番号:
1073-67-2
分子量:
138.59
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
沸点(℃)
分子量
物理的形状
純度
品質レベル
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
モノマータイプ
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
C71203
4-クロロスチレン,
97%, contains 500 ppm 4-
tert
-butylcatechol as inhibitor
表示
価格を表示
8.02458
4-クロロスチレン,
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis