Merck
V900420
Sigma-Aldrich
ザイモサンA from Saccharomyces cerevisiae
Vetec, reagent grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
形状
powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3