グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
凝集数
3-12
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
官能基
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900388-VAR:
V900388-50G:
V900388-250G:
V900388-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック