グレード
reagent grade
詳細
anionic detergent
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥98.5%
分子量
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
V900352-100G:
V900352-VAR:
V900352-25G:
V900352-BULK:
試験成績書(COA)