グレード
reagent grade
蒸気密度
5.31 (vs air)
製品種目
Vetec™
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
V900301-250G:
V900301-BULK:
V900301-100G:
V900301-VAR:
試験成績書(COA)