Merck
V900077
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 三カリウム塩 二水和物
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
EDTA 三カリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸三カリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS番号:
分子量:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
微量の重金属による酵素触媒反応の阻害を防ぐ目的で用いられます。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
V900077-500G:
V900077-VAR:
V900077-BULK:
V900077-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current