グレード
AR
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99.9%
フォーム
crystalline powder
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800314-6X500G:
V800314-BULK:
V800314-VAR:
V800314-500G:4548173325729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)