グレード
AR
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
powder
pH
11.0-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800309-6X500G:
V800309-VAR:
V800309-BULK:
V800309-500G:4548173325651