グレード
AR
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注意
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
V800164-VAR:
V800164-2.5L:4548173323923
V800164-BULK:
V800164-6X500ML:4548173328201
V800164-500ML:4548173323930
V800164-500ML-PW:
V800164-2.5L-PW:
V800164-4X2.5L:4548173328195