グレード
LR
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800071-6X500ML:4548173327716
V800071-VAR:
V800071-500ML:4548173322889
V800071-BULK:
試験成績書(COA)