Merck
1705505
USP
10-ウンデセン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ウンデシレン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS番号:
分子量:
184.28
カラーインデックス番号:
42650
Beilstein:
1762631
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
undecylenic acid
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI Key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Undecylenic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Calcium Undecylenate
  • Compound Undecylenic Acid Ointment
  • Undecylenic Acid
  • Zinc Undecylenate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1705505-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)