Merck
1699049
USP
フェニル酢酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-トリル酸, PAA, ベンゼン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1099647
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
~4 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 97 °C)
APIファミリー
tropicamide
メーカー/製品名
USP
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tropicamide Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Tropicamide
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1699049-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)