安全性情報
1692527
USP
Trimethoprim Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)-2,4-pyrimidinediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N4O4
CAS番号:
分子量:
304.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trimethoprim
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1nc(c(cn1)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI Key
GAAPPIKAFNZRLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trimethoprim Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1692527-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)