Merck
1670207
USP
トルカポン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,4-ジヒドロキシ-4'-メチル-5-ニトロベンゾフェノン, Ro 40-7592
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO5
CAS番号:
分子量:
273.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tolcapone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
InChI Key
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... COMT(1312)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tolcapone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tolcapone Tablets
生物化学的/生理学的作用
トルカポンは、経口活性を有するカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害剤です。中枢と末梢の両方のCOMTを阻害します。トルカポンは血液脳関門を通過し、パーキンソン病治療のL-DOPA補助療法に利用されています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
Jan Code
1670207-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)