Merck
1643565
USP
3-メチル-1,1-ジフェニル尿素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Methyl-1,1-diphenylurea, N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NCONHCH3
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
temozolomide
メーカー/製品名
USP
mp
172-174 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
InChI Key
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Temozolomide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1643565-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)