Merck
1643361
USP
タウリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-アミノエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
125.15
Beilstein:
1751215
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
taurine
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
タウリンUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
グリシンレセプターの非選択的な内在性アゴニストです。条件的に必須のスルホン酸化アミノ酸として、ある種の細胞ではアポトーシスを調節しています。多くの代謝活性に作用します。メチオニンおよびシステインの代謝産物です。
非選択的なグリシンレセプターの内在性アゴニストです。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1643361-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cory J Knoot et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(2), 388-393 (2014-12-31)
Intradiol aromatic ring-cleaving dioxygenases use an active site, nonheme Fe(3+) to activate O2 and catecholic substrates for reaction. The inability of Fe(3+) to directly bind O2 presents a mechanistic conundrum. The reaction mechanism of protocatechuate 3,4-dioxygenase is investigated here using
Allan D Rasmussen et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 67(1), 13-20 (2014-12-03)
The overall purpose of this study was to establish a model that may be used for examining the effect of Vigabatrin-induced retinal toxicity in pigmented rats, and subsequently examine the possible effects of taurine on the retinal toxicity. In the
Shen Luo et al.
Free radical biology & medicine, 75, 84-94 (2014-07-25)
Cofilin regulates reorganization of actin filaments (F-actin) in eukaryotes. A recent finding has demonstrated that oxidation of cofilin by taurine chloramine (TnCl), a physiological oxidant derived from neutrophils, causes cofilin to translocate to the mitochondria inducing apoptosis (F. Klamt et
María V Correa et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(9), 1819-1830 (2013-12-12)
Emerging evidence supports a key role for endothelin-1 (ET-1) and the transactivation of the epidermal growth factor receptor (EGFR) in angiotensin II (Ang II) action. We aim to determine the potential role played by endogenous ET-1, EGFR transactivation and redox-dependent
Atsushi Kuwahara et al.
Nature communications, 6, 6286-6286 (2015-02-20)
In the developing neural retina (NR), multipotent stem cells within the ciliary margin (CM) contribute to de novo retinal tissue growth. We recently reported the ability of human embryonic stem cells (hESCs) to self-organize stratified NR using a three-dimensional culture