Merck
1614556
USP
α-テトラロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,4-ジヒドロ-1(2H)-ナフタレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
607374
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium phenylbutyrate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp
2-7 °C (lit.)
密度
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI Key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1614556-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)