Merck
1610090
USP
スコポレチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-メチルエスクレチン, 6-メトキシウンベリフェロン, 7-ヒドロキシ-6-メトキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシ-6-メトキシクマリン, Buxuletin, エスクレチン-6-メチルエーテル, エスコポレチン, クリサトロープ酸, ゲルセミン酸, ムライエチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
Beilstein:
156296
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
scopoletin
メーカー/製品名
USP
mp
203-205 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI Key
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Scopoletin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
スコポレチンは、LPL遺伝子の転写を促進することにより、脂肪細胞におけるリポたんぱく質リパーゼの活性を著しく増加させます。また、TNF-αによるLPLの阻害を部分的に逆転させます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1610090-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)