Merck
1606208
USP
ロキサルソン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-3-ニトロベンゼンアルソン酸, 2-ニトロフェノール-4-アルソン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(NO2)AsO3H2
CAS番号:
分子量:
263.04
Beilstein:
1976533
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
メーカー/製品名
USP
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
InChI Key
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1606208-200MG:
試験成績書(COA)