Merck
1605205
USP
ロピニロール 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[2-(ジプロピルアミノ)エチル]-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン 塩酸塩, SKF 101468 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
296.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ropinirole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
InChI Key
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ropinirole hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ropinirole Extended-Release Tablets
  • Ropinirole Hydrochloride
  • Ropinirole Tablets
生物化学的/生理学的作用
D2およびD3ドーパミン受容体サブタイプのアゴニストであり、D2またはD4と比べてD3に対し高い親和性で結合します。D1-受容体に対しわずかな影響を示します。オピオイド受容体に対し中等度のin vitro親和性を有します。ロピニロールは、5-HT1、5-HT2、ベンゾジアゼピン、GABA、ムスカリン、α1-、α2-、およびβ-アドレナリン受容体に対し実質的に親和性を持たないと言われています。抗パーキンソン病薬として使用されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1605205-200MG:
試験成績書(COA)