安全性情報
1570439
USP
2-Propanol System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Isopropanol Suitability Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
It is intended to be used as a USP reference standard in specified quality tests and assays.
Also used to prepare system suitability solution for assay and volatile impurities analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
  • Isopropyl alcohol
  • Azeotropic Isopropyl Alcohol
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1570439-3X1ML:4548173359786
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Isopropyl alcohol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(3), 2428-2428 (2022)
Azeotropic Isopropyl Alcohol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(5), 2430-2430 (2022)