Merck
1498706
USP
パーベンダゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5-ブチル-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル)カルバミン酸メチル, 5(6)-ブチル-2-ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N3O2
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
parbendazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
InChI
1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
InChI Key
YRWLZFXJFBZBEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Parbendazole USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Albendazole Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1498706-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Lin Hou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 962, 20-29 (2014-06-03)
A simple, sensitive and reliable analytical method was developed for the simultaneous determination of 38 veterinary drugs (18 sulfonamides, 11 quinolones and 9 benzimidazoles) and 8 metabolites of benzimidazoles in bovine milk by ultra high performance liquid chromatography-positive electrospray ionization
Rozanne Arulanandam et al.
Nature communications, 6, 6410-6410 (2015-03-31)
In this study, we show that several microtubule-destabilizing agents used for decades for treatment of cancer and other diseases also sensitize cancer cells to oncolytic rhabdoviruses and improve therapeutic outcomes in resistant murine cancer models. Drug-induced microtubule destabilization leads to