安全性情報
1478312
USP
オランザピン類縁化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-メチル-2-[(2-ニトロフェニル)アミノ]-3-チオフェンカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
259.28
Beilstein:
7485862
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
olanzapine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
InChI Key
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
オランザピン類縁物質A USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1478312-15MG:4.548173354415E12
文書ライブラリにアクセスする
Ye Sun et al.
The Journal of chemical physics, 131(7), 074506-074506 (2009-08-28)
The liquid dynamics of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, named ROY for its red, orange, and yellow crystal polymorphs, was characterized by dielectric spectroscopy and differential scanning calorimetry. Four of these polymorphs show fast "diffusionless" crystal growth at low temperatures while three others do
Lian Yu
Accounts of chemical research, 43(9), 1257-1266 (2010-06-22)
Diamond and graphite are polymorphs of each other: they have the same composition but different structures and properties. Many other substances exhibit polymorphism: inorganic and organic, natural and manmade. Polymorphs are encountered in studies of crystallization, phase transition, materials synthesis
Ying Diao et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 673-684 (2011-12-06)
Although nanoporous materials have been explored for controlling crystallization of polymorphs in recent years, polymorphism in confined environments is still poorly understood, particularly from a kinetic perspective, and the role of the local structure of the substrate has largely been
C A Mitchell et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(44), 10830-10839 (2001-11-01)
Crystallization of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile (1), previously found to produce six conformational polymorphs from solution, on single-crystal pimelic acid (PA) substrates results in selective and oriented growth of the metastable "YN" (yellow needle) polymorph on the (101)(PA) faces of the substrate. Though
Conformational and color polymorphism of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl) amino]-3-thiophenecarbonitrile.
G A Stephenson et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 84(11), 1385-1386 (1995-11-01)