1463360
USP
Nicotine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine N-oxide oxalate salt, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate, Nicotine 1′-N-oxide oxalate salt, Oxynicotine oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicotine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
InChI Key
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nicotine Related Compound E USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Nicotine Polacrilex
- Nicotine
- Nicotine Transdermal System
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)