Merck
1457469
USP
ナラトリプタン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
GR-85548A, N-メチル-3-(1-メチル-4-ピペリジニル)-1H-インドール-5-エタンスルホンアミド塩酸塩, アマージ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O2S ·HCl
CAS番号:
分子量:
371.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naratriptan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
InChI Key
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ナラトリプタン塩酸塩 USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • ナラトリプタン配合経口懸濁液
  • ナラトリプタン塩酸塩
  • ナラトリプタン錠
生物化学的/生理学的作用
ナラトリプタン塩酸塩は、セロトニン5-HT1B/1D受容体アゴニストです。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1457469-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)