Merck
1437600
USP
ジメチルスルホン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メチルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO2
CAS番号:
分子量:
94.13
Beilstein:
1737717
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methylsulfonylmethane
メーカー/製品名
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methylsulfonylmethane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1437600-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Youn Hee Joung et al.
International journal of oncology, 44(3), 883-895 (2014-01-10)
Human urinary bladder cancer is the fifth most common cancer, with a worldwide estimate of about two million patients. Recurrence after complete transurethral prostatic resection is the most important problem in therapy. Combination therapy is a new approach in the