Merck
1424244
USP
ヘキサン酸メチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カプロン酸メチルエステル, メチルカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOCH3
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744683
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl caproate
メーカー/製品名
USP
密度
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methyl caproate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Tricaprylate
  • Glyceryl Monocaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
  • Saw Palmetto Capsules
  • Powdered Saw Palmetto
  • Saw Palmetto
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.5 °F - closed cup
引火点(℃)
37.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
1424244-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis