Merck
1357045
USP
4-(トリフルオロメチル)アニリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α,α,α-トリフルオロ-p-トルイジン, 4-アミノベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
161.12
Beilstein:
1564853
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
leflunomide
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
InChI Key
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1357045-100MG:
1357045-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)