Merck
1337004
USP
イミノジベンジル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
10,11-ジヒドロ-5H-ジベンズ[b,f]アゼピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N
CAS番号:
分子量:
195.26
Beilstein:
152732
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iminodibenzyl
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
InChI Key
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Iminodibenzyl USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desipramine Hydrochloride
  • Desipramine Hydrochloride Tablets
  • Imipramine Hydrochloride
  • Imipramine Hydrochloride Tablets
  • Imipramine Pamoate
  • Trimipramine Maleate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1337004-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)