Merck
1294987
USP
L-グルタミン酸 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノグルタル酸, (S)-2-アミノペンタン二酸 アンモニウム塩, Glu HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
183.59
Beilstein:
3565569
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glutamic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
ʟ-Glutamic acid hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
カイニン酸型、NMDA型、キスカル酸型の各レセプタ-のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1294987-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)