Merck
1294150
USP
D-(+)-グルコン酸 δ-ラクトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
δ-グルコノラクトン, 1,2,3,4,5-ペンタヒドロキシカプロン酸 δ-ラクトン, D-(+)-デキストロン酸 δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
83286
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gluconolactone
メーカー/製品名
USP
mp
160 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI Key
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
グルコノ-D-ラクトンは、Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)の酸化的ペントースリン酸経路に関与する倍加時間と活性化された酵素を増加させました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1294150-100MG:
1294150:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)