安全性情報
1292314
USP
Glimepiride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(cis-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 1-[[p-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea, Glimepiride cis-isomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34N4O5S
CAS番号:
分子量:
490.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glimepiride
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19+
InChI Key
WIGIZIANZCJQQY-UWUNEBHHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glimepiride Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Glimepiride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1292314-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)