安全性情報
1286184
USP
Formoterol Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(2-Hydroxy-5-[(RS)-1-hydroxy-2-{[(SR)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino} ethyl]phenyl)formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O4
CAS番号:
分子量:
344.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
formoterol 
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@H](Cc2ccc(cc2)OC)C)C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)NC=O
InChI
1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19-/m0/s1
InChI Key
BPZSYCZIITTYBL-DJJJIMSYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Formoterol Related Compound I USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Formoterol Fumarate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1286184-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)