Merck
1280009
USP
フルオキシメステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
11β,17β-ジヒドロキシ-9α-フルオロ-17α-メチル-4-アンドロステン-3-オン, 9α-フルオロ-11β,17β-ジヒドロキシ-17α-メチルアンドロスト-4-エン-3-オン, 9α-フルオロ-11β-ヒドロキシ-17α-メチルテストステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29FO3
CAS番号:
分子量:
336.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
APIファミリー
fluoxymesterone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI Key
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluoxymesterone CIII USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxymesterone
  • Fluoxymesterone Tablets
  • Triamcinolone Acetonide
  • Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)