Merck
1261117
USP
エチステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17α-エチニルテストステロン, 17β-ヒドロキシ-4,17α-プレグネン-20-イン-3-オン, 4,17α-プレグネン-17β-オール-20-イン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O2
CAS番号:
分子量:
312.45
Beilstein:
1889895
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
ethisterone
包装
pkg of 30 mg
メーカー/製品名
USP
mp
263-269 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Ethisterone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1261117-50MG:
試験成績書(COA)