APIファミリー
ergotaminine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21[C@@](O[C@](C2=O)(NC(=O)[C@@H]5CN([C@@H]6Cc7c8c([nH]c7)cccc8C6=C5)C)C)([C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H]1Cc4ccccc4)O
InChI
1S/C33H35N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,25+,26-,27-,32+,33-/m0/s1
InChI Key
XCGSFFUVFURLIX-BRMNWJGKSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1241550-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)