Merck
1224937
USP
ドフェチリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[4-[2-[メチル[2-[4-[(メチルスルホニル)アミノ]フェノキシ]エチル]アミノ]エチル]フェニル]メタンスルホンアミド, UK-68798
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N3O5S2
CAS番号:
分子量:
441.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dofetilide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CCOc1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1)CCc2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
InChI Key
IXTMWRCNAAVVAI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNH2(3757)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dofetilide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
ドフェチリドはクラスIII抗不整脈薬であり、hERGチャネルブロッカーです。遅延整流性外向きカリウム電流の急速成分(IKr)を選択的に遮断します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1224937-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)